5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC409521-1G PC409521-250MG
APOSPC409521-1GEA 1550 SEK
APOSPC409521-1G APOSPC409521-250MG
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₆F₃N₃
Smältpunkt: 82…84 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11113388
CAS nummer: 1035173-53-5