5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
PC409505-1G PC409505-10G PC409505-5G
APOSPC409505-1GEA 4825 SEK
APOSPC409505-1G APOSPC409505-10G APOSPC409505-5G
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formel: C₉H₇F₃N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08566918
CAS nummer: 890302-19-9