4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC409501-1G PC409501-10G PC409501-5G
APOSPC409501-1GEA 5025 SEK
APOSPC409501-1G APOSPC409501-10G APOSPC409501-5G
4-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
4-Fluoronaphthalen-1-ol
Formel: C₁₀H₇FO
Smältpunkt: 131…133 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10699695
CAS nummer: 315-53-7