2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408287-5G PC408287-1G
APOSPC408287-5GEA 2850 SEK
APOSPC408287-5G APOSPC408287-1G
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine 98%
2-Amino-5-fluoro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₇FN₂
Smältpunkt: 174 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659479
CAS nummer: 301222-66-2