2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC408273-1G
PC408273-5G
APOSPC408273-1GEA
855
SEK
APOSPC408273-1G
APOSPC408273-5G
2-(2-Fluorophenyl)acetamide 98%
2-(2-Fluorophenyl)acetamide
Formel:
C₈H₈FNO Smältpunkt: 157…160 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11643209 CAS nummer: 326-63-6 |