4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408257-1G PC408257-5G PC408257-10G
APOSPC408257-1GEA 530 SEK
APOSPC408257-1G APOSPC408257-5G APOSPC408257-10G
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
4-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO₂
Kokpunkt: 110…112 °C/4mmHg
Smältpunkt: 53…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116338
CAS nummer: 157068-03-6