6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408217-5G PC408217-1G PC408217-25G
APOSPC408217-5GEA 2150 SEK
APOSPC408217-5G APOSPC408217-1G APOSPC408217-25G
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
6-Iodo-1,1,1,2,2-pentafluorohexane
Formel: C₆H₈F₅I
Kokpunkt: 62…64 °C/15mmHg
Densitet: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06247809
CAS nummer: 344452-10-4