5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408151-1G PC408151-5G
APOSPC408151-1GEA 945 SEK
APOSPC408151-1G APOSPC408151-5G
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
5,5,5-Trifluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₉F₃O
Kokpunkt: 147,75 °C
Densitet: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02258748
CAS nummer: 352-61-4