3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408068-1G PC408068-250MG
APOSPC408068-1GEA 720 SEK
APOSPC408068-1G APOSPC408068-250MG
3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
3,5-Dichloro-4-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,0019 g/mol
Smältpunkt: 52…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09835204
CAS nummer: 103879-31-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III