2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC408013-25G PC408013-5G PC408013-1G
APOSPC408013-25GEA 2900 SEK
APOSPC408013-25G APOSPC408013-5G APOSPC408013-1G
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 95%
2-Fluoro-4-formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Smältpunkt: 161…178 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07367058
CAS nummer: 871126-22-6