3-Fluorophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC4080-100G
PC4080-25G
APOSPC4080-100GEA
1400
SEK
APOSPC4080-100G
APOSPC4080-25G
3-Fluorophenol 98%
3-Fluorophenol
Formel:
C₆H₅FO Kokpunkt: 178 °C Smältpunkt: 44538 °C Densitet: 1,238 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 71 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002254 CAS nummer: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |