3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
PC4074-100G
PC4074-25G
PC4074-5G
APOSPC4074-100GEA
3675
SEK
APOSPC4074-100G
APOSPC4074-25G
APOSPC4074-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol 97%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Smältpunkt: 91…95 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00041251 CAS nummer: 394-41-2 EINECS: 206-895-6 |