2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
Leverantör: Apollo Scientific
PC405673-5G
PC405673-1G
APOSPC405673-5GEA
12325
SEK
APOSPC405673-5G
APOSPC405673-1G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile 98%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel:
C₇H₃F₆NS MW: 247.16 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16652501 CAS nummer: 1240256-91-0 |