2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC405669-1G PC405669-100MG
APOSPC405669-1GEA 6775 SEK
APOSPC405669-1G APOSPC405669-100MG
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline 97%
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅F₆NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16652511
CAS nummer: 1240257-25-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III