3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC405668-1G PC405668-5G
APOSPC405668-1GEA 4100 SEK
APOSPC405668-1G APOSPC405668-5G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzonitrile
Formel: C₇H₃ClF₅NS
MW: 263.62 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD22201047
CAS nummer: 159727-28-3