2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC405595-1G
PC405595-5G
APOSPC405595-1GEA
4125
SEK
APOSPC405595-1G
APOSPC405595-5G
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline 98%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Formel:
C₆H₅F₆NS MW: 237,16 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD16652446 CAS nummer: 1240257-94-6 UN: 2810 ADR: 6.1,III |