3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC405594-1G PC405594-5G PC405594-10G
APOSPC405594-1GEA 4975 SEK
APOSPC405594-1G APOSPC405594-5G APOSPC405594-10G
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-5-(pentafluorothio)aniline
Formel: C₆H₅BrF₅NS
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD16652416
CAS nummer: 1240257-95-7