2,2-Difluoroacetamide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4051-100G PC4051-25G
APOSPC4051-100GEA 4275 SEK
APOSPC4051-100G APOSPC4051-25G
2,2-Difluoroacetamide 97%
2,2-Difluoroacetamide
Formel: C₂H₃F₂NO
Smältpunkt: 45…55 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01896431
CAS nummer: 359-38-6