2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
PC404619-1G PC404619-5G
APOSPC404619-1GEA 0 SEK
APOSPC404619-1G APOSPC404619-5G
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
2-Chloro-7-fluoro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 271241-25-9