3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4046-25G PC4046-5G
APOSPC4046-25GEA 3700 SEK
APOSPC4046-25G APOSPC4046-5G
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone 97%
3,3-Dichloro-1,1,1-trifluoroacetone
Formel: C₃HCl₂F₃O
MW: 180,94 g/mol
Kokpunkt: 75…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08461592
CAS nummer: 126266-75-9