2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC404556-1G PC404556-5G
APOSPC404556-1GEA 3750 SEK
APOSPC404556-1G APOSPC404556-5G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
2-Chloro-6-fluoro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇ClFN
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 131610-11-2