4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4045-100G PC4045-25G PC4045-500G
APOSPC4045-100GEA 550 SEK
APOSPC4045-100G APOSPC4045-25G APOSPC4045-500G
4-Fluoro-3-nitrotoluene 99%
4-Fluoro-3-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
Kokpunkt: 241 °C
Smältpunkt: 22…30 °C
Densitet: 1,262 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007060
CAS nummer: 446-11-7