4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4040-100G PC4040-25G PC4040-500G
APOSPC4040-100GEA 295 SEK
APOSPC4040-100G APOSPC4040-25G APOSPC4040-500G
4-Fluoro-2-nitrotoluene 98%
4-Fluoro-2-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Kokpunkt: 137…139 °C/83mmHg
Smältpunkt: 25…27 °C
Densitet: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007200
CAS nummer: 446-10-6
EINECS: 207-161-8