2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4028-1G PC4028-5G
APOSPC4028-1GEA 1350 SEK
APOSPC4028-1G APOSPC4028-5G
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,3-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Kokpunkt: 85 °C/18mmHg
Smältpunkt: –2 °C
Densitet: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 70 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03093763
CAS nummer: 1644-68-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III