2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4026-1G PC4026-5G
APOSPC4026-1GEA 820 SEK
APOSPC4026-1G APOSPC4026-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₆N
MW: 215.1 g/mol
Kokpunkt: 82 °C/18mmHg
Smältpunkt: 55…58 °C
Flampunkt: 67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00236675
CAS nummer: 455-00-5