3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4024-1G PC4024-10G PC4024-5G
APOSPC4024-1GEA 1275 SEK
APOSPC4024-1G APOSPC4024-10G APOSPC4024-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Kokpunkt: 117…118 °C
Smältpunkt: 38…40 °C
Flampunkt: 44,4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128904
CAS nummer: 20857-47-0
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III