3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC4020-100G PC4020-25G PC4020-5G
APOSPC4020-100GEA 720 SEK
APOSPC4020-100G APOSPC4020-25G APOSPC4020-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluene 99%
3-Fluoro-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₆FNO₂
Kokpunkt: 97…98 °C/3mmHg
Smältpunkt: 52…55 °C
Densitet: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007053
CAS nummer: 446-34-4
EINECS: 207-166-5