4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400735-1G PC400735-250MG PC400735-5G
APOSPC400735-1GEA 560 SEK
APOSPC400735-1G APOSPC400735-250MG APOSPC400735-5G
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
Kokpunkt: 36…37 °C
Smältpunkt: 13…15 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD10574962
CAS nummer: 785777-89-1