5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400732-100G PC400732-25G PC400732-5G
APOSPC400732-100GEA 3050 SEK
APOSPC400732-100G APOSPC400732-25G APOSPC400732-5G
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
5'-Bromo-2'-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
Smältpunkt: 42…44 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11226880
CAS nummer: 198477-89-3