5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400730-1G PC400730-25G PC400730-5G
APOSPC400730-1GEA 175 SEK
APOSPC400730-1G APOSPC400730-25G APOSPC400730-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Smältpunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09834365
CAS nummer: 38185-56-7