2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC400729-5G
PC400729-1G
PC400729-25G
APOSPC400729-5GEA
960
SEK
APOSPC400729-5G
APOSPC400729-1G
APOSPC400729-25G
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2,4-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formel:
C₈H₅F₂N Smältpunkt: 43…50 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09835341 CAS nummer: 329314-68-3 |