3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400728-1G PC400728-25G PC400728-5G
APOSPC400728-1GEA 1575 SEK
APOSPC400728-1G APOSPC400728-25G APOSPC400728-5G
3-Fluoro-5-nitroaniline 95%
3-Fluoro-5-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Smältpunkt: 112…116 °C
Storage Temperature: Kylskåp
CAS nummer: 2369-12-2