4-Fluoro-3-nitroanisole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC400727-1G
PC400727-5G
APOSPC400727-1GEA
260
SEK
APOSPC400727-1G
APOSPC400727-5G
4-Fluoro-3-nitroanisole
4-Fluoro-3-nitroanisole
Formel:
C₇H₆FNO₃ Smältpunkt: 52…53 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD11848442 CAS nummer: 61324-93-4 |