Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: ethyl 2-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate, Ethyl 2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
PC400725-25G PC400725-5G
APOSPC400725-25GEA 3400 SEK
APOSPC400725-25G APOSPC400725-5G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
MW: 225,1883 g/mol
Kokpunkt: 195 °C
Densitet: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09055619
CAS nummer: 131748-96-4