3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
PC400710-5G PC400710-10G
APOSPC400710-5GEA 740 SEK
APOSPC400710-5G APOSPC400710-10G
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3,5-Difluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Smältpunkt: 60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04116054
CAS nummer: 84315-24-2