1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400556-1G PC400556-250MG PC400556-5G
APOSPC400556-1GEA 1300 SEK
APOSPC400556-1G APOSPC400556-250MG APOSPC400556-5G
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Smältpunkt: 72…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD18205954
CAS nummer: 137081-41-5