(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC400536-1G PC400536-250MG
APOSPC400536-1GEA 855 SEK
APOSPC400536-1G APOSPC400536-250MG
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
(1R,2R)-2-Fluorocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₅FO₂
MW: 104,08 g/mol
Smältpunkt: 55…56 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD19238080
CAS nummer: 127199-13-7