6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Amino-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC400532-1G PC400532-250MG
APOSPC400532-1GEA 1100 SEK
APOSPC400532-1G APOSPC400532-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
6-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
Formel: C5H4F3N3
MW: 163,1000 g/mol
Smältpunkt: 165…170 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08436657
CAS nummer: 672-41-3