2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3990-25G PC3990-5G
APOSPC3990-25GEA 2600 SEK
APOSPC3990-25G APOSPC3990-5G
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
2-Aminohexafluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₃F₆NO
Smältpunkt: 65…67 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053173
CAS nummer: 31253-34-6