4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3989-5G PC3989-1G
APOSPC3989-5GEA 5600 SEK
APOSPC3989-5G APOSPC3989-1G
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene 97%
4-(tert-Butoxy)-2,3,5,6-tetrafluorostyrene
Formel: C₁₂H₁₂F₄O
Kokpunkt: 52 °C/ 0,04mmHg
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD04038273
CAS nummer: 343305-41-9