5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
PC3980-250G
PC3980-1KG
APOSPC3980-250GEA
1100
SEK
APOSPC3980-250G
APOSPC3980-1KG
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formel:
C₆H₄FNO₃ Kokpunkt: 260 °C Smältpunkt: 30…37 °C Flampunkt: 91 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007107 CAS nummer: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |