Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3979-25G PC3979-5G
APOSPC3979-25GEA 2400 SEK
APOSPC3979-25G APOSPC3979-5G
Bis(3-fluorophenyl)disulphide 97%
Bis(3-fluorophenyl)disulphide
Formel: C₁₂H₈F₂S₂
Kokpunkt: 308 °C
Densitet: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01318104
CAS nummer: 63930-17-6