4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
PC3978-100G PC3978-25G PC3978-500G
APOSPC3978-100GEA 635 SEK
APOSPC3978-100G APOSPC3978-25G APOSPC3978-500G
4-Fluoro-2-nitrophenol 99%
4-Fluoro-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Smältpunkt: 73…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042528
CAS nummer: 394-33-2