3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
PC3976-25G PC3976-5G
APOSPC3976-25GEA 1300 SEK
APOSPC3976-25G APOSPC3976-5G
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Smältpunkt: 91…95 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00041251
CAS nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6