1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3971-100G PC3971-25G PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA 4425 SEK
APOSPC3971-100G APOSPC3971-25G APOSPC3971-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene 98%
1-(Difluoromethoxy)-3-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₃
Kokpunkt: 240…242 °C
Densitet: 1,391 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03407974
CAS nummer: 22236-07-3