2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3970-100G PC3970-25G
APOSPC3970-100GEA 1975 SEK
APOSPC3970-100G APOSPC3970-25G
2-Fluoro-6-nitrophenol 98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Smältpunkt: 91…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00042446
CAS nummer: 1526-17-6
EINECS: 216-199-4