2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
PC3969-100G PC3969-25G PC3969-500G
APOSPC3969-100GEA 720 SEK
APOSPC3969-100G APOSPC3969-25G APOSPC3969-500G
2-Fluoro-4-nitrophenol 98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Smältpunkt: 120…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051970
CAS nummer: 403-19-0