5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
PC3955-1G PC3955-250MG
APOSPC3955-1GEA 5875 SEK
APOSPC3955-1G APOSPC3955-250MG
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
5-Carboxy-2-chloro-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClFO₄
Smältpunkt: 221…223 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09878325
CAS nummer: 957066-06-7