5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride, α,α,α,5-Tetrafluoro-2-nitrotoluene, 1-Fluoro-4-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
PC3952-100G PC3952-25G PC3952-250G PC3952-500G
APOSPC3952-100GEA 480 SEK
APOSPC3952-100G APOSPC3952-25G APOSPC3952-250G APOSPC3952-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 99%
5-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Kokpunkt: 198…199 °C
Smältpunkt: 23 °C
Densitet: 1,497 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 88 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00039741
CAS nummer: 393-09-9