4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
PC3938E-1G PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA 895 SEK
APOSPC3938E-1G APOSPC3938E-250MG
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone 98%
4-Fluoro-4'-nitrobenzophenone
Formel: C₁₃H₈FNO₃
MW: 245,2059 g/mol
Smältpunkt: 87…89 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00053428
CAS nummer: 2195-47-3